Drukuj
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13881.AE 13881.AD 13881.AP
13881.AEEA 1460 PLN
13881.AE 13881.AD 13881.AP
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certyfikaty: Traceable to NIST