Roztwór wzorcowy złota, 10000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14392.AD
14392.AE
14392.AP
14392.ADEA
3150
PLN
14392.AD
14392.AE
14392.AP
Roztwór wzorcowy złota, 10000 mg/L Au w 20% kwasie solnym (from Au) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certyfikaty: Traceable to NIST