Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88066.AE
88066.AP
88066.AEEA
410
PLN
88066.AE
88066.AP
Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certyfikaty: Traceable to NIST