Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13869.AE
13869.AD
13869.AP
13869.AEEA
748
PLN
13869.AE
13869.AD
13869.AP
Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certyfikaty: Traceable to NIST