Roztwór wzorcowy galu, 10000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14427.AD
14427.AE
14427.AP
14427.ADEA
850
PLN
14427.AD
14427.AE
14427.AP
Roztwór wzorcowy galu, 10000 mg/L Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Gallium Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Certyfikaty: Traceable to NIST