Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88060.AE
88060.AP
88060.AEEA
416
PLN
88060.AE
88060.AP
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certyfikaty: Traceable to NIST