Drukuj
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13828.AD 13828.AE 13828.AP
13828.ADEA 425 PLN
13828.AD 13828.AE 13828.AP
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certyfikaty: Traceable to NIST