Roztwór wzorcowy kobaltu, 10000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14390.AD
14390.AE
14390.AP
14390.ADEA
762
PLN
14390.AD
14390.AE
14390.AP
Roztwór wzorcowy kobaltu, 10000 mg/L Co w 5% kwasie azotowym (from Co) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Cobalt Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certyfikaty: Traceable to NIST