Drukuj
Roztwór wzorcowy ceru, 10000 mg/L Ce w 5% kwasie azotowym (from Ce) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14371.AD 14371.AE 14371.AP
14371.ADEA 691 PLN
14371.AD 14371.AE 14371.AP
Roztwór wzorcowy ceru, 10000 mg/L Ce w 5% kwasie azotowym (from Ce) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cerium Standards
Molecular Formula: Ce in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010924
Certyfikaty: Traceable to NIST