Dichlorek ftaloilu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
L08753.22
L08753.36
L08753.22EA
344
PLN
L08753.22
L08753.36
Dichlorek ftaloilu ≥94%
Dichlorek ftaloilu
Purity: 94%
CAS No.: 88-95-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.03
Flash Point: 151°(304°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 12°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 608200
Merck Reference: 14,7375
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000666
Formuła:
C₈H₄Cl₂O₂ MW: 203.02 g/mol Temp. Wrzenia: 276 °C Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 1.409 Temp. Zapłonu: 151 °C (304 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000666 Numer CAS: 88-95-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-869-0 Jednostka: 3265 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,7375 |