Kwas azotowy 0,1%, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Nitric acid solution
115296044.0500
115296044.1000
CHMP115296044.0500EA
49.6
PLN
CHMP115296044.0500
CHMP115296044.1000
Kwas azotowy 0,1%, pure zA
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Temp. Wrzenia: 87 Temp. topnienia: -42 Gęstość: 1.51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,06610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...