Chlorowodór 2 M in diethyl ether
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26914.AE
H26914.AP
H26914.AEEA
742
PLN
H26914.AE
H26914.AP
Chlorowodór 2 M in diethyl ether
Chlorowodór
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl Gęstość: 0,747 Temp. Zapłonu: –40 °C (–40 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 2924 ADR: 3,I |