Drukuj
Chlorowodór 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368471000 368478000
368471000.EA 673 PLN
368471000. 368478000.
Chlorowodór 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorowodór
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 0.74 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N