Roztwór wzorcowy srebra, 1000 mg/L Ag w 5% kwasie azotowym (from Ag) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13849.AD
13849.AE
13849.AP
13849.ADEA
464
PLN
13849.AD
13849.AE
13849.AP
Roztwór wzorcowy srebra, 1000 mg/L Ag w 5% kwasie azotowym (from Ag) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certyfikaty: Traceable to NIST