Drukuj
Roztwór wzorcowy srebra, 10000 mg/L Ag w 5% kwasie azotowym (from Ag) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14418.AE 14418.AD 14418.AP
14418.AEEA 1360 PLN
14418.AE 14418.AD 14418.AP
Roztwór wzorcowy srebra, 10000 mg/L Ag w 5% kwasie azotowym (from Ag) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certyfikaty: Traceable to NIST