Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88077.AE
88077.AP
88077.AEEA
326
PLN
88077.AE
88077.AP
Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certyfikaty: Traceable to NIST