Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13861.AD
13861.AE
13861.AP
13861.ADEA
437
PLN
13861.AD
13861.AE
13861.AP
Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certyfikaty: Traceable to NIST