Roztwór wzorcowy magnezu, 10000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14430.AE
14430.AP
14430.AD
14430.AEEA
1140
PLN
14430.AE
14430.AP
14430.AD
Roztwór wzorcowy magnezu, 10000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Magnesium Standards
Molecular Formula: Mg In 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308
Certyfikaty: Traceable to NIST