Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie azotowym (from Cr(NO₃)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38728.AD
38728.AE
38728.AP
38728.ADEA
601
PLN
38728.AD
38728.AE
38728.AP
Roztwór wzorcowy chromu, 1000 mg/L Cr w 5% kwasie azotowym (from Cr(NO₃)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certyfikaty: Traceable to NIST