Roztwór wzorcowy chromu, 10000 mg/L Cr w 5% kwasie azotowym (from Cr(NO₃)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38722.AE
38722.AD
38722.AP
38722.AEEA
1330
PLN
38722.AE
38722.AD
38722.AP
Roztwór wzorcowy chromu, 10000 mg/L Cr w 5% kwasie azotowym (from Cr(NO₃)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certyfikaty: Traceable to NIST