Drukuj
Chlorowodór-D1 35% in D₂O, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
543047-10G 543047-50G
SIAL543047-10GEA 325 PLN
SIAL543047-10G SIAL543047-50G
Chlorowodór-D1 35% in D₂O, Sigma-Aldrich®
Chlorowodór-D1
Formuła: DCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044642
Numer CAS: 7698-05-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-715-8
Jednostka: 1789
ADR: 8,II