Drukuj
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v Biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
X205-450MLEA 611 PLN
X205-450ML X205-950ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v Biotechnology
Chloroform : isoamyl alcohol
A premixed solution of 24 parts chloroform to 1 part isoamyl alcohol. Combined with phenol (1:1) for nucleic acid purification procedures.
Formuła: CHCl₃,C₅H₁₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Specific Gravity (20 °C) 1.446 - 1.463 g/ml
Water (KF) 0.1%