Drukuj
Roztwór wzorcowy manganu, 1000 mg/L Mn w 5% kwasie azotowym (from Mn) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88078.AE 88078.AP
88078.AEEA 327 PLN
88078.AE 88078.AP
Roztwór wzorcowy manganu, 1000 mg/L Mn w 5% kwasie azotowym (from Mn) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certyfikaty: Traceable to NIST
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nr. MDL MFCD00011111