Roztwór wzorcowy manganu, 10000 mg/L Mn w 5% kwasie azotowym (from Mn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14413.AD
14413.AE
14413.AP
14413.ADEA
721
PLN
14413.AD
14413.AE
14413.AP
Roztwór wzorcowy manganu, 10000 mg/L Mn w 5% kwasie azotowym (from Mn) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certyfikaty: Traceable to NIST