Roztwór wzorcowy gadolinu, 1000 mg/L Gd w 5% kwasie azotowym (de Gd₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88065.AE
88065.AP
88065.AEEA
370
PLN
88065.AE
88065.AP
Roztwór wzorcowy gadolinu, 1000 mg/L Gd w 5% kwasie azotowym (de Gd₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Gadolinium Standards
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certyfikaty: Traceable to NIST