Roztwór wzorcowy dysprozu, 1000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88062.AE
88062.AP
88062.AEEA
352
PLN
88062.AE
88062.AP
Roztwór wzorcowy dysprozu, 1000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certyfikaty: Traceable to NIST