Roztwór wzorcowy dysprozu, 1000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13838.AD
13838.AE
13838.AP
13838.ADEA
630
PLN
13838.AD
13838.AE
13838.AP
Roztwór wzorcowy dysprozu, 1000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certyfikaty: Traceable to NIST