Roztwór wzorcowy dysprozu, 10000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14426.AD
14426.AE
14426.AP
14426.ADEA
841
PLN
14426.AD
14426.AE
14426.AP
Roztwór wzorcowy dysprozu, 10000 mg/L Dy w 5% kwasie azotowym (from Dy₂O₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Dysprosium Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certyfikaty: Traceable to NIST