Roztwór wzorcowy cezu, 1000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88058.AE
88058.AP
88058.AEEA
392
PLN
88058.AE
88058.AP
Roztwór wzorcowy cezu, 1000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certyfikaty: Traceable to NIST