Drukuj
Roztwór wzorcowy cezu, 1000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 566 PLN
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Roztwór wzorcowy cezu, 1000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certyfikaty: Traceable to NIST