Roztwór wzorcowy cezu, 10000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14425.AD
14425.AE
14425.AP
14425.ADEA
825
PLN
14425.AD
14425.AE
14425.AP
Roztwór wzorcowy cezu, 10000 mg/L Cs w 5% kwasie azotowym (from Cs₂CO₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certyfikaty: Traceable to NIST