Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
29106.04
29106.09
29106.04EA
609
PLN
29106.04
29106.09
Europium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Europium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-55-7
Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 736.23 (592.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00149704
Formuła:
Eu₂O₁₂S₃·8H₂O Temp. topnienia: 375 °C (-8H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149703 Numer CAS: 10031-55-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-903-3 Klasyfikacja Merck : 14,3904 |