2-Methylindol-3-ylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Methylindole-3-acetic acid
L19071.03
L19071.06
L19071.03EA
258
PLN
L19071.03
L19071.06
2-Methylindol-3-ylacetic acid ≥98%
2-Methylindol-3-ylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1912-43-2
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.22
Melting Point: 198-204° dec.
Beilstein Reference: 152701
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189.21 g/mol Temp. topnienia: 198…204 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075006 Numer CAS: 1912-43-2 |