Drukuj
Dichlorek malonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125280250 125281000
ACRO125280250EA 479 PLN
ACRO125280250 ACRO125281000
Dichlorek malonylu 97%
Dichlorek malonylu
Formuła: C₃H₂Cl₂O₂
MW: 140.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 47 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1.45 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000735
Numer CAS: 1663-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-772-9
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm