2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27808.09
H27808.03
H27808.09EA
734
PLN
H27808.09
H27808.03
2-Chloro-5-pentylpyrimidine ≥98%
2-Chloro-5-pentylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 154466-62-3
Molecular Formula: C9H13ClN2
Formula Weight: 184.67
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.504
Boiling Point: 124°/3mm
MDL No.: MFCD04038093
Formuła:
C₉H₁₃ClN₂ Temp. Wrzenia: 124 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,085 Temp. Zapłonu: 97 °C (207 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038093 Numer CAS: 154466-62-3 |