Heksachlororodan(III) potasu ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41013.01
41013.03
41013.06
41013.01EA
1260
PLN
41013.01
41013.03
41013.06
Heksachlororodan(III) potasu ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Heksachlororodan(III) potasu
Purity: 99.99%
CAS No.: 13845-07-3
Molecular Formula: K3RhCl6
Formula Weight: 432.93
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192414
Formuła:
Cl₆K₃Rh Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192414 Numer CAS: 13845-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-569-1 |