Drukuj
2-(Propyloksy)etanol 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 370 PLN
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propyloksy)etanol 98%, pure
2-(Propyloksy)etanol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. topnienia: –70 °C
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072645
Numer CAS: 2807-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-548-6
Jednostka: 1986
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %