Octan złota(III) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39742.02
39742.03
39742.06
39742.02EA
1260
PLN
39742.02
39742.03
39742.06
Octan złota(III) ≥99.9% (metals basis)
Octan złota(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 15804-32-7
Molecular Formula: Au(O2CCH3)3
Formula Weight: 374.10
Physical Form: Powder
Formuła:
C₆H₉AuO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210614 Numer CAS: 15804-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-137-6 |