Waleramid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14601.06
L14601.14
L14601.06EA
278
PLN
L14601.06
L14601.14
Waleramid ≥97%
Waleramid
Purity: 97%
CAS No.: 626-97-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3CONH2
Formula Weight: 101.15
Melting Point: 102-104°
Beilstein Reference: 1740792
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. topnienia: 102…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041895 Numer CAS: 626-97-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-974-0 |