Drukuj
Waleramid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 192 PLN
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Waleramid 97%
Waleramid
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. topnienia: 101…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041895
Numer CAS: 626-97-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-974-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %