Drukuj
Dichloro(chlorometylo)metylosilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
313370250 313371000
ACRO313370250EA 189 PLN
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichloro(chlorometylo)metylosilan 95%
Dichloro(chlorometylo)metylosilan
Formuła: C₂H₅Cl₃Si
Temp. Wrzenia: 121…122 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000874
Numer CAS: 1558-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-319-5
Jednostka: 2986
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %