4-Bromofenyloaceton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19028.14
A19028.06
A19028.14EA
1880
PLN
A19028.14
A19028.06
4-Bromofenyloaceton ≥98%
4-Bromofenyloaceton
Purity: 98%
CAS No.: 6186-22-7
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
MDL No.: MFCD00210401
Formuła:
C₉H₉BrO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210401 Numer CAS: 6186-22-7 |