Drukuj
4-Bromofenyloaceton 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
380220050 380220250
ACRO380220050EA 383 PLN
ACRO380220050 ACRO380220250
4-Bromofenyloaceton 97%
4-Bromofenyloaceton
Formuła: C₉H₉BrO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210401
Numer CAS: 6186-22-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %