(3-Bromophenyl)acetone 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
350600050
350600250
ACRO350600050EA
438
PLN
ACRO350600050
ACRO350600250
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
(3-Bromophenyl)acetone
Formuła:
C₉H₉BrO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210400 Numer CAS: 21906-32-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear light yellow to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |