Drukuj
2-Bromofenyloaceton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
350590010 350590050
ACRO350590010EA 79.6 PLN
ACRO350590010 ACRO350590050
2-Bromofenyloaceton 99%
2-Bromofenyloaceton
Formuła: C₉H₉BrO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03410431
Numer CAS: 21906-31-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %