2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55007.03
H55007.06
H55007.03EA
539
PLN
H55007.03
H55007.06
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3993-78-0
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 155-160° dec.
MDL No.: MFCD00038021
Formuła:
C₄H₄ClN₃ |
Numer MDL:
MFCD00038021 Numer CAS: 3993-78-0 |