Drukuj

Kwas azotowy 15%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115296047.1000 115296047.2500 115296047.5000
CHMP115296047.1000EA 39 PLN
CHMP115296047.1000 CHMP115296047.2500 CHMP115296047.5000
Kwas azotowy 15%, czysty reagent analityczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR