Drukuj

Kwas chlorowodorowy 18%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

11575283811.00 115752838.1000 115752838.2500 115752838.5000
CHMP11575283811.00EA 0 PLN
CHMP11575283811.00 CHMP115752838.1000 CHMP115752838.2500 CHMP115752838.5000
Kwas chlorowodorowy 18%, pure zA
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR