2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
H55453.06
H55453.14
H55453.06EA
598
PLN
H55453.06
H55453.14
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
2,5-Dibromohydroquinone
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formuła:
C₆H₄Br₂O₂ MW: 267.9 g/mol Temp. topnienia: 191…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192664 Numer CAS: 14753-51-6 |