Chlorek tytanu(IV) 1 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31830.AE
H31830.AP
H31830.AEEA
434
PLN
H31830.AE
H31830.AP
Chlorek tytanu(IV) 1 M in dichloromethane
Chlorek tytanu(IV)
CAS No.: 7550-45-0
Molecular Formula: Cl4Ti
Formula Weight: 189.69
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011267
Formuła:
Cl₄Ti Gęstość: 1,365 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011267 Numer CAS: 7550-45-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-441-9 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |